Tisk…
5-Methylisophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL641383-1GEA 2420 CZK
SIAL641383-1G SIAL641383-5G
5-Methylisophthalic acid, Sigma-Aldrich®
5-Methylisophthalic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
MDL Number: MFCD00013986
CAS číslo: 499-49-0
EINECS: 207-881-2