Tisk…
Potassium selenite
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
39436.14EA 3710 CZK
39436.14 39436.22
Potassium selenite
Potassium selenite
Vzorec: K₂O₃Se
MW: 205,165 g/mol
Bod tání: 875 °C (rozkl.)
Hustota: 2,851
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049663
CAS číslo: 10431-47-7
EINECS: 233-909-8
UN: 2630
ADR: 6.1,I