Tisk…
Glycidyl isopropyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL291463-250MLEA 4790 CZK
SIAL291463-250ML
Glycidyl isopropyl ether, Sigma-Aldrich®
Glycidyl isopropyl ether
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00005139
CAS číslo: 4016-14-2
EINECS: 223-672-9