Tisk…
Ethyl-2-methylnicotinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL325201-5GEA 0 CZK
SIAL325201-5G
Ethyl-2-methylnicotinate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-methylnicotinate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
MDL Number: MFCD00006336
CAS číslo: 1721-26-2
EINECS: 217-013-4