Ethyl-2-methylnicotinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL325201-5GEA
2210
CZK
SIAL325201-5G
Ethyl-2-methylnicotinate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-methylnicotinate
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006336 CAS číslo: 1721-26-2 EINECS: 217-013-4 |