Tisk…
Indium(III) hydroxide ≥99.998% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
11855.18EA 13250 CZK
11855.18 11855.09
Indium(III) hydroxide ≥99.998% (metals basis)
Indium(III) hydroxide
Vzorec: H₃InO₃
MW: 165,84
Bod tání: 150 °C (-H₂O)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011056
CAS číslo: 20661-21-6
EINECS: 243-947-7