Tisk…
Gadolinium trichloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
SIAL450855-10GEA 0 CZK
SIAL450855-10G SIAL450855-50G
Gadolinium trichloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Gadolinium trichloride hydrate
Vzorec: Cl₃Gd·H₂O
MW: 281,624 g/mol
MDL Number: MFCD00149732
CAS číslo: 19423-81-5
EINECS: 233-386-6