Tisk…
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H50240.03EA 7860 CZK
H50240.03
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥98%
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₁H₈Br₂
MW: 299,99 g/mol
Bod tání: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046369
CAS číslo: 37763-43-2
UN: 3261
ADR: 8,III