2-(Bromomethyl)benzothiazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H26120.03EA
3850
CZK
H26120.03
H26120.MD
H26120.06
2-(Bromomethyl)benzothiazole ≥98%
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Vzorec:
C₈H₆BrNS MW: 228,11 g/mol Bod tání: 47…49 °C |
MDL Number:
MFCD00461195 CAS číslo: 106086-78-6 EINECS: None UN: 3261 ADR: 8,III |