Tisk…
4-Nitro-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL696161-5GEA 0 CZK
SIAL696161-5G
4-Nitro-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
MDL Number: MFCD00159626
CAS číslo: 2075-46-9