3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A12750.06EA
7040
CZK
A12750.06
A12750.14
A12750.03
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₇H₁₃N₃ MW: 139,20 g/mol Bod tání: 75…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00067987 CAS číslo: 82560-12-1 EINECS: 450-360-1 |