4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A12416.14EA
11360
CZK
A12416.14
A12416.03
A12416.06
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Vzorec:
C₉H₁₅ClN₂ Bod tání: 203 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013461 CAS číslo: 118427-29-5 |