Tisk…
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Dodavatel: Biotium
00300.EA 4530 CZK
00300.
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₂
MDL Number: MFCD00001219
CAS číslo: 1758-68-5
EINECS: 217-156-2