Tisk…
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD12007-5GEA 0 CZK
SIALD12007-5G SIALD12007-100G
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,2414 g/mol
MDL Number: MFCD00001234
CAS číslo: 131-14-6
EINECS: 205-013-7