Tisk…
1-Hydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (by HPLC)
Varování
TCIAH0354-25GEA 6430 CZK
TCIAH0354-25G TCIAH0354-5G
1-Hydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (by HPLC)
1-Hydroxy-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₈O₃
MDL Number: MFCD00058946
CAS číslo: 129-43-1
EINECS: 204-946-7
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/89/28970389.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C