Tisk…
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31652.MDEA 1530 CZK
H31652.MD H31652.03
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₅F₆NO
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519321
CAS číslo: 1092460-75-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III