Tisk…
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Nebezpečí
PROOCILDLM13680.25EA 41690 CZK
CAMBDLM-1368-0.25 CAMBDLM-1368-0.1 PROOCILDLM13680.25
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Vzorec: C₂₄H₃₄D₄O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143759
CAS číslo: 93951-87-2