Tisk…
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL617180-100MGEA 9540 CZK
SIAL617180-100MG
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D), Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Vzorec: C₂₄H₃₄D₄O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143759
CAS číslo: 93951-87-2