Tisk…
Di-n-octyl phthalate-[ring-D₄] (98% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL488887-100MGEA 0 CZK
SIAL488887-100MG
Di-n-octyl phthalate-[ring-D₄] (98% D), Sigma-Aldrich®
Di-n-octyl phthalate-[ring-D₄]
Vzorec: C₂₄H₃₄D₄O₄
MDL Number: MFCD00144150
CAS číslo: 93952-13-7
UN: 3082
ADR: 9,III