Tisk…
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
Varování
ABCR10932EA 0 CZK
ABCR10932 A10932.22
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27
Bod varu: 121…123 °C (0,7 mmHg)
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006503
CAS číslo: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9