Tisk…
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL152986-25GEA 0 CZK
SIAL152986-25G
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27
MDL Number: MFCD00006503
CAS číslo: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9