Tisk…
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide ≥97%
Nebezpečí
H33031.06EA 7140 CZK
H33031.06
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide ≥97%
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide
Vzorec: C₉H₁₁NS
MW: 165,26 g/mol
Bod tání: 120…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09757580
CAS číslo: 6487-91-8