Tisk…
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL524751-5GEA 0 CZK
SIAL524751-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
MDL Number: MFCD02093781
CAS číslo: 101084-96-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III