Tisk…
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H31679.MDEA 1350 CZK
H31679.MD H31679.03
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥94%
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₃
MW: 268,62
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025398
CAS číslo: 916420-74-1