Tisk…
3-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%, JRD
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H32381.MDEA 2150 CZK
H32381.MD H32381.03
3-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%, JRD
3-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216,18
Bod tání: 66…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863355
CAS číslo: 1000932-18-2