Tisk…
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL455172-5GEA 0 CZK
SIAL455172-5G
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
MDL Number: MFCD00274307
CAS číslo: 91599-81-4