Tisk…
(S)-(+)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥97%
Varování
H30615.MDEA 1850 CZK
H30615.MD H30615.03
(S)-(+)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥97%
(S)-(+)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
MDL Number: MFCD03426359
CAS číslo: 91599-79-0