Tisk…
4-(1-Piperidinyl)aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL556629-1GEA 0 CZK
SIAL556629-1G
4-(1-Piperidinyl)aniline, Sigma-Aldrich®
4-(1-Piperidinyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26
MDL Number: MFCD00051688
CAS číslo: 2359-60-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III