Ethyl (2-fluorophenyl)acetate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L19999.06EA
1330
CZK
L19999.06
L19999.14
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate ≥99%
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate
Vzorec:
C₁₀H₁₁FO₂ MW: 182,20 g/mol Bod varu: 235 °C Hustota: 1,101 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039343 CAS číslo: 584-74-7 |