Tisk…
Methyl (4-fluorophenyl)acetate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO304670250EA 4640 CZK
ACRO304670250
Methyl (4-fluorophenyl)acetate 99%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800608
CAS číslo: 34837-84-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %