Tisk…
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H33765.MDEA 4400 CZK
H33765.MD
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₇H₇BrF₅NS
MW: 312,10
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201077
CAS číslo: 1373920-91-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III