3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H35190.05EA
0
CZK
H35190.05
H35190.06
H35190.03
3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Vzorec:
C₆H₆F₅NS MW: 218,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00674199 CAS číslo: 2993-22-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |