Tisk…
4'-Chloroacetoacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL133655-100GEA 0 CZK
SIAL133655-100G
4'-Chloroacetoacetanilide, Sigma-Aldrich®
4'-Chloroacetoacetanilide
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO₂
MDL Number: MFCD00000613
CAS číslo: 101-92-8
EINECS: 202-989-6