Tisk…
4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL641715-5GEA 1580 CZK
SIAL641715-5G
4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide, Sigma-Aldrich®
4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide
Vzorec: C₈H₆Cl₂N₂O₃
MW: 249,0508 g/mol
MDL Number: MFCD00024301
CAS číslo: 5462-30-6