Monomethyl phthalate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A14780.30EA
22450
CZK
A14780.30
A14780.09
ABCRAB132028.0250
A14780.18
Monomethyl phthalate ≥97%
Monomethyl phthalate
Vzorec:
C₉H₈O₄ MW: 180,16 g/mol Bod tání: 81…84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002466 CAS číslo: 4376-18-5 EINECS: 224-476-6 |