Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H29107.03EA
1060
CZK
H29107.03
H29107.06
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Vzorec:
C₃H₅ClO₂S MW: 140,59 Bod varu: 60 °C (2 mmHg) Hustota: 1,39 Bod vzplanutí: 96 °C (205 °F) |
MDL Number:
MFCD01631933 CAS číslo: 139631-62-2 UN: 3265 ADR: 8,II |