Tisk…
2,2-Bis(4-chlorophenyl)ethanol
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12070000EA 1900 CZK
EHERC12070000
2,2-Bis(4-chlorophenyl)ethanol
2,2-Bis(4-chlorophenyl)ethanol
Vzorec: C₁₄H₁₂Cl₂O
MW: 267,15 g/mol
CAS číslo: 2642-82-2
EINECS: 220-148-1