Tisk…
(4-Aminophenyl)acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Varování
TCIAA0393-25GEA 4770 CZK
TCIAA0393-25G
(4-Aminophenyl)acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(4-Aminophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
MW: 151,16 g/mol
Bod tání: 199…202 °C
MDL Number: MFCD00007916
CAS číslo: 1197-55-3
EINECS: 214-828-7
Merck Index: 13,00462
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/29/28927829.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency