(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane ≥99%
Dodavatel: ABCR GMBH
|
Nebezpečí
|
ABCRAB121277.0005EA
0
CZK
ABCRAB121277.0005
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane ≥99%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Vzorec:
C₆H₁₄N₂ MW: 114,19 g/mol Bod varu: 65 °C (5 mmHg) Bod tání: 38…40 °C Bod vzplanutí: 169 °F Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00062985 CAS číslo: 20439-47-8 UN: 3259 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...