Tisk…
Hydroxid vápenatý
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
N883-500GEA 2550 CZK
N883-500G
Hydroxid vápenatý
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Bod tání: 550 °C
Hustota: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010901
CAS číslo: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
Merck Index: 13,01675
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Calcium Carbonate {CaCO3} 15%
Calcium Hydroxide {Ca(OH)2} 83 %