Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Dodavatel: ABCR GMBH
ABCRAB134636.0100EA
0
CZK
ABCRAB134636.0100
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Vzorec:
C₆H₁₈NNaSi₂ MW: 183,38 g/mol Hustota: 1,065 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009835 CAS číslo: 1070-89-9 EINECS: 213-983-8 UN: 3096 ADR: 8,II |