Sodium bis(trimethylsilyl)amide ≥95%
Dodavatel: ABCR GMBH
|
Nebezpečí
|
ABCRAB122027.0025EA
0
CZK
ABCRAB122027.0025
Sodium bis(trimethylsilyl)amide ≥95%
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Vzorec:
C₆H₁₈NNaSi₂ MW: 183,38 g/mol Hustota: 1,065 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009835 CAS číslo: 1070-89-9 EINECS: 213-983-8 UN: 1759 ADR: 8,II |