Tisk…
Oxid holmitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL641863-25MLEA 11540 CZK
SIAL641863-25ML
Oxid holmitý, Sigma-Aldrich®
Oxid holmitý
Vzorec: Ho₂O₃
MW: 377,86 g/mol
Bod varu: 2600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2400 °C
Hustota: 3,79 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011053
CAS číslo: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3