Tisk…

Indium ≥99.99%, powder

Dodavatel: ABCR GMBH
Varování

ABCRAB120606.0005EA 0 CZK
ABCRAB120606.0005
Indium ≥99.99%, powder
Indium
Vzorec: In
MW: 114,82 g/mol
Bod varu: 2080 °C
Bod tání: 156,6 °C
Hustota: 7,31
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
UN: 3089
ADR: 4,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR