Tisk…

Chlorid zinečnatý ≥99.99% (Zn basis), PURATREM

Dodavatel: ABCR GMBH
Nebezpečí

ABCRAB107165.0050EA 0 CZK
ABCRAB107165.0050
Chlorid zinečnatý ≥99.99% (Zn basis), PURATREM
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Bod varu: 732 °C
Bod tání: 283 °C
Hustota: 2,91
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10261

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR