Tisk…

cín ≥99.8%, powder

Dodavatel: ABCR GMBH

ABCRAB122395.0050EA 0 CZK
ABCRAB122395.0050
cín ≥99.8%, powder
cín
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2260 °C
Bod tání: 231,9 °C
Hustota: 7,31
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR