Tisk…
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
Dodavatel: ABCR GMBH
ABCRAB110486.0100EA 0 CZK
ABCRAB110486.0100
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
Vzorec: C₄H₁₆O₄Si₄
MW: 240,51 g/mol
Bod varu: 142 °C (1013 hPa)
Bod tání: –69 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039567
CAS číslo: 2370-88-9
EINECS: 219-137-4