Tisk…
Chlorid paladnatý ≥99.9% (Pd basis)
Dodavatel: ABCR GMBH
Varování
ABCRAB121380.0005EA 0 CZK
ABCRAB121380.0005
Chlorid paladnatý ≥99.9% (Pd basis)
Chlorid paladnatý
Vzorec: PdCl₂
MW: 177,33 g/mol
Bod tání: 500 °C (rozkl.)
Hustota: 4,0
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003558
CAS číslo: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07122