Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H34133.MDEA 1300 CZK
H34133.MD H34133.03
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Bod varu: 82 °C (15 mmHg)
Bod tání: 31…33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153102
CAS číslo: 175205-77-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III