Tisk…
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H33137.06EA 3040 CZK
H33137.06 H33137.03
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₃
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042326
CAS číslo: 2267-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III