Tisk…
Ethoxytrimethylsilane ≥97%
Dodavatel: ABCR GMBH
Nebezpečí
ABCRAB121927.0025EA 0 CZK
ABCRAB121927.0025
Ethoxytrimethylsilane ≥97%
Ethoxytrimethylsilane
Vzorec: C₅H₁₄OSi
MW: 118,25 g/mol
Bod varu: 75…76 °C
Bod tání: –83 °C
Hustota: 0,757
Bod vzplanutí: –4 °F
MDL Number: MFCD00009069
CAS číslo: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3,II